2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14359.03EA 34.5 EUR InStock
A14359.03 A14359.06
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈ClNO₃
MW: 249,64 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052116
Numéro CAS: 51362-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité