Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
P1303-25G P1303-5G
TCIAP1303-25GEA 114 EUR InStock
TCIAP1303-25G TCIAP1303-5G
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00186549
Numéro CAS: 605-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551dc20e255bd0716237fcf18eb1634a3e30e0a&vid=e551dc20e255bd0716237fcf18eb1634a3e30e0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité