Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBRF02989.50EA 0 EUR InStock
MAYBRF02989.50 MAYBRF02989.1 MAYBRF02989EA
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034767
Numéro CAS: 881-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité