Nicotinate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22224.22 B22224.36
B22224.22EA 45.5 EUR InStock
B22224.22 B22224.36
Nicotinate de sodium ≥98%
Nicotinate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 54-86-4 Molecular Formula: C6H4NNaO2 Formula Weight: 145.10 Melting Point: 300°C MDL No.: MFCD00064352
Formule: C₆H₄NNaO₂
MW: 145,10 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064352
Numéro CAS: 54-86-4
EINECS: 200-215-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité