Sodium isonicotinate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isonicotinic acid sodium salt, Sodium Isonicotinate, Pyridine-4-carboxylic acid sodium salt, Sodium Pyridine-4-carboxylate
P0991-25G P0991-250G
TCIAP0991-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP0991-25G TCIAP0991-250G
Sodium isonicotinate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium isonicotinate
Formule: C₆H₄NNaO₂
MW: 145,0912 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064868
Numéro CAS: 16887-79-9
EINECS: 200-215-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité