Thionicotinamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyridine-3-carbothioamide
138800250 138801000
ACRO138800250EA 44.4 EUR InStock
ACRO138800250 ACRO138801000
Thionicotinamide 99%
Thionicotinamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006399
Numéro CAS: 4621-66-3
EINECS: 225-036-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 190 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité