Thionicotinamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11144.22EA 152 EUR InStock
A11144.22 A11144.14
Thionicotinamide ≥98%
Thionicotinamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006399
Numéro CAS: 4621-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité