Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thionicotinamide

Synonyms: Pyridine-3-carbothioamide

021345-5G 021345-25G
FLUO021345-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021345-5G FLUO021345-25G
Thionicotinamide
Thionicotinamide


Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006399
Numéro CAS: 4621-66-3
EINECS: 225-036-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité