Isonicotinethioamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO138770250EA 102 EUR InStock
ACRO138770250
Isonicotinethioamide 97%
Isonicotinethioamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006437
Numéro CAS: 2196-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 201 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité