2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00878DA TL00878EA
MAYBTL00878DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00878DA MAYBTL00878EA
2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈FNO₃
MW: 233,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833409
Numéro CAS: 54629-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité