4-Methylnicotinic acid hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01942DA SB01942EA
MAYBSB01942DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01942DA MAYBSB01942EA
4-Methylnicotinic acid hydrochloride
4-Methylnicotinic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00832700
Numéro CAS: 94015-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité