Pyridine-2,6-diacetyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25678.03 B25678.06 B25678.14
B25678.03EA 56.3 EUR InStock
B25678.03 B25678.06 B25678.14
Pyridine-2,6-diacetyle ≥99%
Pyridine-2,6-diacetyle
Purity: 99% CAS No.: 1129-30-2 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00006304
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006304
Numéro CAS: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité