2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55430.06 H55430.14
H55430.06EA 110 EUR InStock
H55430.06 H55430.14
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥97%
2,7-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-05-6
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.43
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD03093998
Formule: C₂₁H₂₆
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093998
Numéro CAS: 58775-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité