3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23996.03 B23996.06 B23996.14
B23996.03EA 95.7 EUR InStock
B23996.03 B23996.06 B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 58775-07-8 Molecular Formula: C21H26 Formula Weight: 278.44 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD02683109
Formule: C₂₁H₂₆
MW: 278,44 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683109
Numéro CAS: 58775-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité