Fluorène-D10 (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM11230.1 CIL-DLM-1123-1
PROOCILDLM11230.1EA 257 EUR InStock
PROOCILDLM11230.1 PROOCIL-DLM-1123-1
Fluorène-D10 (98% D)
Fluorène-D10
Formule: C₁₃D₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144313
Numéro CAS: 81103-79-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité