Fluorène-D10
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20800200EA 240 EUR InStock
EHERC20800200
Fluorène-D10
Fluorène-D10
Formule: C₁₃D₁₀
Numéro MDL: MFCD00144313
Numéro CAS: 81103-79-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité