(±)-Jasmonic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
88300-1 88300-250 88300-500 88300-100
CAYM88300-1EA 360 EUR InStock
CAYM88300-1 CAYM88300-250 CAYM88300-500 CAYM88300-100
(±)-Jasmonic acid
(±)-Jasmonic acid
Formule: C₁₂H₁₈O₃
Numéro MDL: MFCD04221274
Numéro CAS: 77026-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité