Jasmonic acid (mixture of isomers) ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAJ0004-1GEA 142 EUR InStock
TCIAJ0004-1G TCIAJ0004-5G
Jasmonic acid (mixture of isomers) ≥85.0% (par GC)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,27 g/mol
Numéro CAS: 221682-41-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/56/28972956.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité