D-(-)-Isoascorbic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
227275000 227270025
ACRO227275000EA 41.9 EUR InStock
ACRO227275000 ACRO227270025
D-(-)-Isoascorbic acid 98%
D-(-)-Isoascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
Point de fusion: 167…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005378
Numéro CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.4 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Specific optical rotation -16.5° to -18° (25 °C, 589 nm) (c=10, water)
Lead (Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité