D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: Thermo Scientific
36366.22 36366.36
36366.22EA 54.4 EUR InStock
36366.22 36366.36
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (par analyse titrimétrique)
D-(-)-Isoascorbic acid
Purity: 99% CAS No.: 89-65-6 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,5126 MDL No.: MFCD00005378
Formule: C₆H₈O₆
Point de fusion: 169…172 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005378
Numéro CAS: 89-65-6
EINECS: 201-928-0
Merck Index: 14,5126
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité