D-(-)-Isoascorbic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0520-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0520-25G TCIAA0520-500G
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-(-)-Isoascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005378
Numéro CAS: 89-65-6
Merck Index: 14,05126
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/52/28927952.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité