1,2-Benzisoxazol-3-amine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBMO00344CBEA 0 EUR InStock
MAYBMO00344CB MAYBMO00344DA MAYBMO00344
1,2-Benzisoxazol-3-amine
1,2-Benzisoxazol-3-amine
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407353
Numéro CAS: 36216-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité