2,1-Benzoisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthranil, Benzo[c]isoxazole, 2,1-Benzisoxazole
A2337-1G A2337-5G
TCIAA2337-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2337-1G TCIAA2337-5G
2,1-Benzoisoxazole ≥98.0% (par GC)
2,1-Benzisoxazole
Formule: C₇H₅NO
MW: 119,1207 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00005806
Numéro CAS: 271-58-9
EINECS: 205-980-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&vid=f6640970e3e30926227cb803a72dc80c7d30e062&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité