1,2-Benzoisoxazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0969-5G B0969-25G
TCIAB0969-5GEA 114 EUR InStock
TCIAB0969-5G TCIAB0969-25G
1,2-Benzoisoxazole ≥96.0% (par GC)
1,2-Benzoisoxazole
Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005852
Numéro CAS: 271-95-4
EINECS: 205-983-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&vid=74debaea59ec692b6666e319fcfdc846707e97e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité