N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
165350250 165351000 165352500
ACRO165350250EA 97.9 EUR InStock
ACRO165350250 ACRO165351000 ACRO165352500
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle 99+%
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 125…128 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 66 °C
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité