N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
MOLE16764018-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16764018-100G
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité