9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Ethynyl-9H-fluoren-9-ol
L09717.03 L09717.06
L09717.03EA 38.1 EUR InStock
L09717.03 L09717.06
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98%
9-Ethynyl-9-fluorenol
Purity: 98% CAS No.: 13461-74-0 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.25 Melting Point: 109-110° Beilstein Reference: 2104685
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,25 g/mol
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041555
Numéro CAS: 13461-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité