9-Bromo-9-phenylfluorene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
B1702-25G B1702-5G
TCIAB1702-25GEA 297 EUR InStock
TCIAB1702-25G TCIAB1702-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene ≥96.0% (par GC)
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formule: C₁₉H₁₃Br
MW: 321,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075522
Numéro CAS: 55135-66-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62389385f6a401fc7bec8178413d1396c58f3704&vid=62389385f6a401fc7bec8178413d1396c58f3704&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité