3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
SB00576DA SB00576EA
MAYBSB00576DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00576DA MAYBSB00576EA
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00052556
Numéro CAS: 4462-55-9
EINECS: 224-723-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité