3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00572EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00572EA MAYBSB00572.1 MAYBSB00572EE
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₃
MW: 272,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051658
Numéro CAS: 3919-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité