4-(Trifluoromethylthio)phenol
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01940EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01940EA MAYBSB01940DA
4-(Trifluoromethylthio)phenol
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036035
Numéro CAS: 461-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité