4-(Trifluoromethylthio)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
T2458-25G T2458-5G
TCIAT2458-25GEA 124 EUR InStock
TCIAT2458-25G TCIAT2458-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00036035
Numéro CAS: 461-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8c5ec0e2f8f0dc3c9cf6e2396dab8ac07bc594&vid=4e8c5ec0e2f8f0dc3c9cf6e2396dab8ac07bc594&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité