Dibismuth trisulphate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
B22007.14 B22007.22 B22007.36
B22007.14EA 60.8 EUR InStock
B22007.14 B22007.22 B22007.36
Dibismuth trisulphate ≥99%
Dibismuth trisulphate
Purity: 99% CAS No.: 7787-68-0 Molecular Formula: Bi2O12S3 Formula Weight: 706.13 Melting Point: 405° dec. Merck Reference: 14,1286 MDL No.: MFCD00036140
Formule: Bi₂O₁₂S₃
MW: 706,13 g/mol
Point de fusion: 405 °C (dec.)
Densité: 5.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036140
Numéro CAS: 7787-68-0
EINECS: 232-129-5
Merck Index: 14,1286
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité