1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1718-1ML T1718-5ML
TCIAT1718-1MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAT1718-1ML TCIAT1718-5ML
1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene ≥92.0% (par GC)
1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00045518
Numéro CAS: 4724-89-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f1723c21039e28dab3cbae712faa116cd818d82&vid=2f1723c21039e28dab3cbae712faa116cd818d82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité