Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1 M dans un mélange THF/éthylbenzène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
347701000.EA 60.9 EUR InStock
347701000. 347708000.
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1 M dans un mélange THF/éthylbenzène, AcroSeal®
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide
Formule: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167,33 g/mol
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008261
Numéro CAS: 4039-32-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité