Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO209860250EA 241 EUR InStock
ACRO209860250 ACRO209860050
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle 98%
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité