Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18313.0025EA 272 EUR InStock
8.18313.9999 8.18313.0025
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
ONU: 2920
ADR: 8 (3),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 264.34 g/mol
Boiling Point 65 - 67 °C (13 hPa)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Density 1.151 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité