Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM84017698EA 0 EUR InStock
MOLEM84017698
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité