Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1525-25GEA 173 EUR InStock
TCIAT1525-25G TCIAT1525-5G
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264,34 g/mol
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/38/28995538.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité