Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0676-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0676-25G TCIAI0676-500G TCIAI0676-250G
Isopentyl isobutyrate ≥98.0% (par GC)
Isopentyl isobutyrate
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00053719
Numéro CAS: 2050-01-3
ONU: 2620
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/53/28972553.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité