Dihydrojasmone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19298.14 A19298.22
A19298.14EA 27.8 EUR InStock
A19298.14 A19298.22
Dihydrojasmone ≥97%
Dihydrojasmone
Purity: 97% CAS No.: 1128-08-1 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.26 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 120-121°/12mm Beilstein Reference: 1906471 MDL No.: MFCD00036480
Formule: C₁₁H₁₈O
Point d'ébullition: 120…121 °C (12 mmHg)
Densité: 0.91
Point d'éclair: 121 °C (250 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036480
Numéro CAS: 1128-08-1
EINECS: 214-434-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité