2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2332-5GEA 412 EUR InStock
TCIAA2332-5G TCIAA2332-1G
2-Aminoisonicotinic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD00233714
Numéro CAS: 13362-28-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/11/28930511.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité