Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxynicotinique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H32282.03EA 135 EUR InStock
H32282.03
Acide 4-hydroxynicotinique ≥98%
Acide 4-hydroxynicotinique


Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 256…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040286
Numéro CAS: 609-70-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité