5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32606.06EA 331 EUR InStock
H32606.06 H32606.03
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 164,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662684
Numéro CAS: 5177-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité