Diméthoxyacétate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2,2-dimethoxyacetate
414180250 414180050
ACRO414180250EA 127 EUR InStock
ACRO414180250 ACRO414180050
Diméthoxyacétate de méthyle 98%
Diméthoxyacétate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 160…163 °C (760 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008484
Numéro CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité