Diméthoxyacétate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2,2-dimethoxyacetate
D0503-10ML D0503-25ML
TCIAD0503-10MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAD0503-10ML TCIAD0503-25ML
Diméthoxyacétate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Diméthoxyacétate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00008484
Numéro CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4005b8cff02438214bc0819c6754d8fd7a4b9538&vid=4005b8cff02438214bc0819c6754d8fd7a4b9538&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité