Cobalt (II) oxalate, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22956.09EA 49.8 EUR InStock
B22956.09 B22956.18
Cobalt (II) oxalate, anhydre 98%
Cobalt (II) oxalate
Formule: C₂CoO₄
MW: 146,95 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050793
Numéro CAS: 814-89-1
Merck Index: 14,2445
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité