Triphenylbismuth difluoride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2657-1G T2657-5G
TCIAT2657-1GEA 108 EUR InStock
TCIAT2657-1G TCIAT2657-5G
Triphenylbismuth difluoride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylbismuth difluoride
Formule: C₁₈H₁₅BiF₂
Point de fusion: 159°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2023-48-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=777f3f530c19641618ceb3beb304474850f0960a&vid=777f3f530c19641618ceb3beb304474850f0960a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité