3-(4-Aminophénoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1924-25G D1924-5G
TCIAD1924-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD1924-25G TCIAD1924-5G
3-(4-Aminophénoxy)aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00036097
Numéro CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=545d746ebd9fd6094eb8e9ccc0d0002f3a4e8b56&vid=545d746ebd9fd6094eb8e9ccc0d0002f3a4e8b56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité