4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
005829-5G 005829-25G 5829 5829.25G
FLUO005829-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005829-5G FLUO005829-25G FLUO5829 FLUO5829.25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631575
Numéro CAS: 261951-87-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité